missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 10532042
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 65039-08-9
Fórmula molecular C6H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 191.07
Número MDL MFCD03427610
Clave InChI GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
SMILES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'