Learn More
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Nombre IUPAC | 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.07 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.