Learn More
1-Etil-4-[(4-n-hexilfenil)etinil]benceno, 99 +%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene |
Punto de fusión | 10°C to 12°C |
Punto de ebullición | 172°C to 174°C (0.5 mmHg) |
Índice de refracción | 1.59 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.45 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10137403 | Certificado de análisis | 06/12/2021 |
Título del producto
1-Etil-4-[(4-n-hexilfenil)etinil]benceno, 99 +%, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido