Learn More
1-Etilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15354968 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. 15354968
Marca: Thermo Scientific Acros 118880100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperidine
CAS 766-09-6
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 129.0°C to 131.0°C
Temperatura de inflamación 17°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C7H15N
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Cantidad 10 L
Beilstein 20,17
Gravedad específica 0.824
Sinónimo n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C).
Clave InChI HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-etilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 113.2
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 99%