Learn More
1-Etinilpireno, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15447757
1-Etinilpireno, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447757
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15447757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37327.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34993-56-1
Fórmula molecular C18H10
Peso molecular (g/mol) 226.28
Número MDL MFCD02093933
Clave InChI VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
Nombre IUPAC 1-etinilpireno
SMILES C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynylpyrene
Punto de fusión 113°C to 116°C
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 2365008
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Etinilpireno, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >