Learn More
(+/-)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11436860
(+/-)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436860
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11436860
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19681.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
(±)-1-Ferrocenylethanol is a ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Used as a reactant for single-electron transfer living radical polymerization reactions, preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents, preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-1-ferroceniletanol es un ligando en la hidroaminación intermolecular catalizada por titanio de los alquenos terminales (adición Markovnikov vs. anti-Markovnikov). Utilizado como reactivo para reacciones de polimerización de radicales vivos de transferencia de un solo electrón, la preparación de tiopirimidinas modificadas por ferroceno como agentes anticancerosos, la preparación de la polimerización por adición, fragmentación y transferencia reversible de cadena (RAFT) del estireno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1277-49-2
Fórmula molecular C12H14FeO
Peso molecular (g/mol) 230.09
Número MDL MFCD00013752
Clave InChI KGIBJAFJTDOHBV-LURJTMIESA-N
Sinónimo 1-Hydroxyethylferrocene; alpha-Methylferrocenemethanol
Nombre IUPAC (±)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(O)c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Ferrocenylethanol
Punto de fusión 77°C to 79°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.09
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
(+/-)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >