Learn More
1-Fluoro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424064
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó 4-fluoroyodobenceno en la preparación de derivados del fluorotrifenileno. El 4-[F] fluoroyodobenceno es un bloque de construcción versátil en radioquímica 18 F y se utiliza en varias reacciones de acoplamiento cruzado C-C y C-N mediadas por metales de transición.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-34-1
Fórmula molecular C6H4FI
Peso molecular (g/mol) 222.00
Número MDL MFCD00001052
Clave InChI KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-yodobenceno
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-4-iodobenzene
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.925
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 10 g
Beilstein 1853970
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Fluoro-4-iodobenzene
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Fluoro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >