Learn More
uvex Zapato de seguridad 1 G2 Planet S1 P SRC, negro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17532945 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 17532945
Marca: uvex 6824250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desde la parte superior hasta la suela, el zapato de seguridad 1 G2 planet ofrece sostenibilidad y rendimiento, todo en uno.
De acuerdo con DIN EN ISO 14021:2016, se compone de materiales reciclados al 25 % en términos de peso, sin comprometer sus propiedades de protección y comodidad en comparación con los conocidos modelos de 1 G2.Muchos de los componentes del calzado, como la parte superior y la suela interior, están fabricados con materiales 100 % reciclados.También utilizamos parte del exceso de PU creado durante el proceso de producción de la suela exterior para crear x-tended grip planet.
Características generales
  • Zapatos de seguridad S1 P extremadamente ligeros fabricados con materiales reciclados y sostenibles
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con el humedecimiento de la pintura
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
Características de protección
  • Nueva e innovadora tecnología de suela iPUREnrj con el más alto nivel de propiedades de absorción de impactos en la parte delantera y en el talón, excelente rebote sobre toda la suela media y estabilidad óptima gracias a la cesta de espuma de talón.
  • La suela exterior de TPU X-tended grip planet con hasta un 10 % de residuos de PU reciclados de los procesos de producción incorpora la última investigación biomecánica, es muy duradera y, por lo tanto, ofrece una excelente resistencia al deslizamiento.
  • La huella es especialmente adecuada para suelos industriales.
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a descargas de menos de 35 megaohmios.
  • La nueva puntera de seguridad xenova™ 100 % sin metal y más ancha para ofrecer más espacio en los dedos y un ajuste óptimo: diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica.
  • La media suela no metálica resistente a la penetración, fabricada con material 100 % reciclado de acuerdo con las últimas normas de seguridad, no restringe la flexibilidad del zapato.
  • La cubierta protectora de TPU fabricada con un 40 % de material reciclado protege el material exterior del zapato frente al desgaste.
Características de confort
  • Revestimiento transpirable fabricado con un 18 % de bambú y un 52 % de poliéster reciclado para optimizar la gestión del clima.
  • Material textil X-dry knit planet fabricado de botellas de PET 100 % recicladas.
  • Comodidad excepcional gracias a una nueva horma más ancha.
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales textiles para eliminar los puntos de presión.
  • Suela interior cómoda antiestática extraíble con una superficie fabricada con botellas PET 100 % recicladas y espuma que consiste en residuos de producción de PU reciclados y PU reciclado; con sistema de transporte de humedad, absorción de choque adicional alrededor del talón y la parte delantera y excelente soporte para el arco del pie.
  • Acolchado suave en la lengüeta y cuello.
Áreas de aplicación
  • Aplicaciones ligeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul, Verde
Material Textil
Tamaño 50
Material del dedo del pie Compuesto
Esterilidad No estéril
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Sin látex Sí
Estilo de tobillo Trainers
Waterproof No
Tipo de producto ESD Safety Shoe