Learn More
uvex Zapato de seguridad 1 G2 Planet S1 P SRC, negro
GREENER_CHOICE
Desde la parte superior hasta la suela, el zapato de seguridad 1 G2 planet ofrece sostenibilidad y rendimiento, todo en uno.
Marca:  uvex 6824241
152.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17542935
  • 167.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
De acuerdo con DIN EN ISO 14021:2016, se compone de materiales reciclados al 25 % en términos de peso, sin comprometer sus propiedades de protección y comodidad en comparación con los conocidos modelos de 1 G2.Muchos de los componentes del calzado, como la parte superior y la suela interior, están fabricados con materiales 100 % reciclados.También utilizamos parte del exceso de PU creado durante el proceso de producción de la suela exterior para crear x-tended grip planet.
Características generales
  • Zapatos de seguridad S1 P extremadamente ligeros fabricados con materiales reciclados y sostenibles
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con el humedecimiento de la pintura
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
Características de protección
  • Nueva e innovadora tecnología de suela iPUREnrj con el más alto nivel de propiedades de absorción de impactos en la parte delantera y en el talón, excelente rebote sobre toda la suela media y estabilidad óptima gracias a la cesta de espuma de talón.
  • La suela exterior de TPU X-tended grip planet con hasta un 10 % de residuos de PU reciclados de los procesos de producción incorpora la última investigación biomecánica, es muy duradera y, por lo tanto, ofrece una excelente resistencia al deslizamiento.
  • La huella es especialmente adecuada para suelos industriales.
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a descargas de menos de 35 megaohmios.
  • La nueva puntera de seguridad xenova™ 100 % sin metal y más ancha para ofrecer más espacio en los dedos y un ajuste óptimo: diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica.
  • La media suela no metálica resistente a la penetración, fabricada con material 100 % reciclado de acuerdo con las últimas normas de seguridad, no restringe la flexibilidad del zapato.
  • La cubierta protectora de TPU fabricada con un 40 % de material reciclado protege el material exterior del zapato frente al desgaste.
Características de confort
  • Revestimiento transpirable fabricado con un 18 % de bambú y un 52 % de poliéster reciclado para optimizar la gestión del clima.
  • Material textil X-dry knit planet fabricado de botellas de PET 100 % recicladas.
  • Comodidad excepcional gracias a una nueva horma más ancha.
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales textiles para eliminar los puntos de presión.
  • Suela interior cómoda antiestática extraíble con una superficie fabricada con botellas PET 100 % recicladas y espuma que consiste en residuos de producción de PU reciclados y PU reciclado; con sistema de transporte de humedad, absorción de choque adicional alrededor del talón y la parte delantera y excelente soporte para el arco del pie.
  • Acolchado suave en la lengüeta y cuello.
Áreas de aplicación
  • Aplicaciones ligeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Azul, Verde
41
No estéril
Anchura estándar
Trainers
ESD Safety Shoe
Textil
Compuesto
Unisex