Learn More
1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10409420
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-70-6
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00002986
Clave InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
Nombre IUPAC heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanol
Acidez 0.5mg KOH/g max.
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.8219g/mL
Punto de ebullición 176.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6OH
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 414
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15, 4696
Gravedad específica 0.8219
Información de solubilidad Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.