Learn More
1-Hepteno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
69.24€ - 180.90€
Identificadores de productos químicos
CAS | 592-76-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14 |
Peso molecular (g/mol) | 98.189 |
Número MDL | MFCD00009531 |
Clave InChI | ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum |
PubChem CID | 11610 |
Nombre IUPAC | hept-1-eno |
SMILES | CCCCCC=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11382447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11487.AC |
25 mL |
69.24€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11392447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11487.AE |
100 mL |
180.90€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
592-76-7 | |
98.189 | |
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N | |
11610 | |
CCCCCC=C |
C7H14 | |
MFCD00009531 | |
1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum | |
hept-1-eno |
Especificaciones
1-Heptene | |
∼-119°C | |
93°C to 94°C | |
C7H14 | |
1.4 | |
UN2278 | |
1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum | |
CCCCCC=C | |
98.189 | |
98.19 |
592-76-7 | |
0.697 | |
−8°C (17°F) | |
CH3(CH2)4CH=CH2 | |
MFCD00009531 | |
1098332 | |
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N | |
hept-1-eno | |
11610 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:N-HEPTENO
missing translation for 'einecsNumber' : 209-767-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MJ8840000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.