Learn More
1-Heptilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Descripción
1-Heptylamine has been used as an internal standard in the determination of biogenic monoamines and biogenic diamines by the fluorescence-HPLC method. It has also been used to study the effect of hydration on the gaseous structure of protonated heptylamine by infrared photo dissociation (IRPD) spectroscopy and computational chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-heptilamina se ha utilizado como patrón interno en la determinación de monoaminas biógenas y diaminas biógenas mediante el método de fluorescencia HPLC. También se ha utilizado para estudiar el efecto de la hidratación sobre la estructura gaseosa de la heptilamina protonada mediante espectroscopía de fotodisociación de infrarrojos y química computacional.
Solubilidad
Soluble en agua 6791 mg/l a 25°C.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y ácidos.
La 1-heptilamina se ha utilizado como patrón interno en la determinación de monoaminas biógenas y diaminas biógenas mediante el método de fluorescencia HPLC. También se ha utilizado para estudiar el efecto de la hidratación sobre la estructura gaseosa de la heptilamina protonada mediante espectroscopía de fotodisociación de infrarrojos y química computacional.
Solubilidad
Soluble en agua 6791 mg/l a 25°C.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y ácidos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Heptylamine |
Punto de fusión | -23°C |
Densidad | 0.775 |
Punto de ebullición | 154°C to 156°C |
Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
Olor | Amine-like |
Fórmula lineal | CH3(CH2)6NH2 |
Índice de refracción | 1.4245 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2734 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.