Learn More
1-Heptino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063290 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10442611 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
2 options
Código de producto. 10063290
Marca: Thermo Scientific Acros 223461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-71-7 | C7H12 | 96.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-71-7
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.17
Número MDL MFCD00009529
Clave InChI YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
PubChem CID 12350
Nombre IUPAC hept-1-ino
SMILES CCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptyne
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -81°C
Color Incoloro a verde amarillento
Densidad 0.7300g/mL
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Temperatura de inflamación -002°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4C∽CH
Índice de refracción 1.4070 to 1.409
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 256
Gravedad específica 0.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.