Learn More
Cloruro de (1-hexadecil)piridinio monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11498740 25 g 25 g
11495593 100 g 100 g
11405603 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11498740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13499.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6004-24-6 | C21H40ClNO | 358.01 g/mol
(1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate is used in a study to assess removal of emulsified oil from oily waste water and removal of emulsified food and mineral oils from waste water. And it is used for detergent-based extraction of membrane-associated enzymes such as alkaline phosphatase, and in extraction of chromium and palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (1-hexadecil)piridinio monohidrato se utiliza en un estudio para evaluar la eliminación de aceite emulsionado de aguas residuales aceitosas y la eliminación de alimentos emulsionados y aceites minerales de aguas residuales. Se utiliza para la extracción a base de detergente de enzimas asociadas a la membrana, como la fosfatasa alcalina, y en la extracción de cromo y paladio.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6004-24-6
Fórmula molecular C21H40ClNO
Peso molecular (g/mol) 358.01
Número MDL MFCD00149977
Clave InChI NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
PubChem CID 22324
ChEBI CHEBI:3566
SMILES O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3578606
Índice Merck 14,2032
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol, chloroform
Nombre IUPAC 1-hexadecilpiridin-1-io;cloruro;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.02 (339.99 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate