Learn More
Bromuro de (1-hexadecil)trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Use el código promocional "23252" para aplicar la oferta.
Descripción
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide is a cationic surfactant in hair conditioning products. It acts as a phase-transfer catalyst for the preparation of polyamide, polycarbonate and polythiocarbonate. It facilitates ligand-free palladium salt-catalyzed Heck and Suzuki cross-coupling reactions in water. It is an active component of the topical antiseptic cetrimide and used in household products such as shampoos and cosmetics. As a buffer solution, it is involved in the extraction of DNA as well as in the synthesis of gold nanoparticles and silican nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de (1-hexadecil)trimetilamonio es un surfactante catiónico en productos de acondicionamiento del cabello. Actúa como catalizador de transferencia de fase para la preparación de poliamida, policarbonato y politiocarbonato. Facilita las reacciones de acoplamiento cruzado de Heck y Suzuki catalizadas por sal de paladio sin ligando en agua. Es un componente activo de la cetrimida antiséptica tópica y se usa en productos domésticos como champús y cosméticos. Como solución tampón, participa en la extracción de ADN así como en la síntesis de nanopartículas de oro y nanopartículas de sílice.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo y agua. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter dietílico y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un recipiente hermético. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide |
Punto de fusión | ∼245°C (decomposition) |
pH | 5 to 7 |
Temperatura de inflamación | 244°C (471°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 3598189 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,2025 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
- (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hexadecyltrimethylammonium bromide
RUO – Research Use Only