Learn More
1-Hexanotiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Hexanethiol |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -81°C to 80°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8400g/mL |
Punto de ebullición | 150.0°C to 154.0°C |
Temperatura de inflamación | 30°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |