Learn More
1-Hexino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904431 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10792301 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10552861 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 11904431
Marca: Thermo Scientific Acros 329905000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-02-7
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.13
Clave InChI CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
Nombre IUPAC hex-1-ino
SMILES CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexyne
Punto de fusión -132.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7100g/mL
Punto de ebullición 71.0°C to 72.0°C
Temperatura de inflamación −021°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3C≡CH
Índice de refracción 1.3974
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,253
Gravedad específica 0.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.