Learn More
Ácido 1-indolacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440919
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15440919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63935.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24297-59-4 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24297-59-4
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00047262
Clave InChI WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid
PubChem CID 90448
ChEBI CHEBI:72814
Nombre IUPAC ácido 2-indol-1-ilacético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indoleacetic acid
Cantidad 250 mg
Beilstein 142924
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido