Learn More
1-Yodo-2,4-dinitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la clonación y caracterización de una glutatión transferasa inducible por estrés biótico a partir de Phaseolus vulgaris.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar oscuro.
Se emplea en la clonación y caracterización de una glutatión transferasa inducible por estrés biótico a partir de Phaseolus vulgaris.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar oscuro.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene |
Punto de fusión | 87°C to 90°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1113584 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |