Learn More
1-Isopropenil-2-benzimidazolidinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11338576 1 g 1 g
11348576 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11338576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17626.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52099-72-6 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52099-72-6
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Número MDL MFCD00218253
Clave InChI XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-prop-1-en-2-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-isopropenyl-2-benzimidazolidinone, 1,3-dihydro-1-1-methylethenyl-2h-benzimidazole-2-one, 1-isopropenylbenzimidazolone, 1,3-dihydro-1-1-methylvinyl-2h-benzimidazol-2-one, 1-prop-1-en-2-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-isopropenyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 1-isopropenyl-2-benzimidazolinone, 1-isopropenyl-1,3-dihydro-2h-1,3-benzimidazol-2-one, 1-isopropenyl-2,3-dihydro-1h-benzo d imidazol-2-one
PubChem CID 100278
Nombre IUPAC 3-prop-1-en-2-il-1H-benzimidazol-2-ona
SMILES CC(=C)N1C2=CC=CC=C2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Beilstein 140587
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%