Learn More
1-Isopropil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430373
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11430373
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11480.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5355-68-0 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5355-68-0
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.214
Número MDL MFCD00038035
Clave InChI CCDBCHAQIXKJCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isopropyl-4-piperidone, 1-isopropylpiperidin-4-one, n-isopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-1-methylethyl, 1-isopropyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-isopropyl, 1-propan-2-yl piperidin-4-one, 1-1'-methylethyl-4-piperidone, 1-methylethyl piperidin-4-one
PubChem CID 79313
Nombre IUPAC 1-propan-2-ilpiperidin-4-ona
SMILES CC(C)N1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropyl-4-piperidone
Densidad 0.95
Punto de ebullición 100°C to 101°C (27 mmHg)
Índice de refracción 1.4655
Cantidad 10 g
Beilstein 107857
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.22
Porcentaje de pureza 99%