Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ CAL80176
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17804212
  • 371.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
23s G
0,0057 in
0,020 in
0.145 mm
0.515 mm
Jeringa Microliter
115°C
7001 KH
1
43.4 mm
Cementada
Tungsten (Barrel)
0,0057 in
0.145 mm
0,308 in
7.82 mm
1,71 in
239 °F
50 °F
10 °C
1 μl
Cono