Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ CAL88400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17804222
  • 429.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
22 G
Jeringa Microliter
7101 KHCH
1 μl
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tungsten (Barrel)
0.145 mm
115°C
1
69.9 mm
Cono estriado, extraíble