Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ CAL86200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17834322
  • 387.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
22 G
0,0059 in
0,0283 in
0.145 mm
0.72 mm
Jeringa Microliter
115°C
7101 KH
1
69.9 mm
Cono estriado
Tungsten (Barrel)
0,0057 in
0.15 mm
0,308 in
7.82 mm
2,75 in
239 °F
50 °F
10 °C
1 μl
Romo