Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 1 l
Código de producto. 17661695
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 17661695
Marca: Sharpsafe™ 51602430
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • El recipiente Sharpsafe™ de 1 litro se ha diseñado para uso comunitario y hospitalario, y se puede utilizar con la bandeja Sharpsafe™ como parte del sistema de eliminación de objetos punzantes cercanos al paciente (NPSD). El recipiente de 1 litro tiene dos aberturas, una de las cuales proporciona una abertura abierta para la eliminación de los objetos punzantes usados, y la otra contiene una característica de extracción de agujas.
  • Una tapa translúcida con una línea de llenado claramente visible y un mensaje de segregación de desechos impreso con inyección de tinta ayudan a garantizar que el producto no se sobrellene.
  • Los recipientes de 1 l se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
    • Elección de aberturas: abertura de «pétalo» sin retorno, abertura para extraer la hoja del bisturí, función de extracción de la aguja de la pluma de insulina y una abertura sin obstrucciones para jeringas grandes y soportes para tubos de extracción de sangre
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Color del tapón Amarillo
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 105 x 100 x 190 mm (con tapa conectada)
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes