Learn More
1-metoxi-2-propanol, >99 %, Thermo Scientific Chemicals, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Descripción
El 1-metoxi-2-propanol se utiliza como reactivo en la síntesis de 2-amino-3-carboxi-4-fenil tiofeno, que actúa como inhibidor de la proteína cinasa C. También se utiliza como reactivo en la síntesis de metolacloro. Actúa como un buen indicador biológico. Además, sirve como disolvente y como agente anticongelante.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-2-propanol |
Punto de fusión | °C a 100 °C |
Densidad | 0.926 g/mL |
Punto de ebullición | 119°C to 120°C |
Temperatura de inflamación | 35°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Índice de refracción | 1.403 |
Cantidad | 1 L |
Número UN | UN3092 |
Beilstein | 1731270 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- 1-Methoxy-2-propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-methoxy-2-propanol, 2-methoxy-1-propanol