Learn More
1-Metil-1-ciclohexeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328116
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11328116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15014.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-49-1
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00001548
Clave InChI CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
Nombre IUPAC 1-metilciclohexeno
SMILES CC1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1-cyclohexene
Densidad 0.81
Punto de ebullición 108°C to 112°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1304483
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 96%