Learn More
(1-Metil-1H-imidazol-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.15 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Título del producto
(1-Metil-1H-imidazol-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido