Learn More
(1-Metil-1H-imidazol-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10423312
(1-Metil-1H-imidazol-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10423312
250 mg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10423312
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC03613CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 486414-83-9
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.15
Número MDL MFCD06411536
Clave InChI YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
Nombre IUPAC (1-metilimidazol-4-il)metanamina
SMILES CN1C=NC(CN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
(1-Metil-1H-imidazol-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™ >