Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio agroquímico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
El éster de pinacol de ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio agroquímico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester |
Punto de fusión | 58°C to 61°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.07 |
Porcentaje de pureza | 98% |