Learn More
Ácido 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |