Learn More
1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
1-metil-2-pirrolidinona, 99 %, C5H9NO, número de CAS-872-50-4, 1-metil-2-pirrolidinona, 1-metil-2-pirrolidona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil, metilpirrolidinona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 2,5 l
109.55€ - 510.54€
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9NO |
Peso molecular (g/mol) | 99.133 |
Número MDL | MFCD00003193 |
Clave InChI | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidona, n-metilpirrolidona, 1-metil-2-pirrolidona, metilpirrolidona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil |
PubChem CID | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
Nombre IUPAC | 1-metilpirrolidina-2-ona |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10773891
|
Thermo Scientific Acros
127630025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
109.55€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10023113
|
Thermo Scientific Acros
127630250 |
25 L | Bidón de metal |
510.54€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
1-metil-2-pirrolidinona, 99 %, C5H9NO, número de CAS-872-50-4, 1-metil-2-pirrolidinona, 1-metil-2-pirrolidona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil, metilpirrolidinona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 2,5 l
872-50-4 | |
99.133 | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-metilpirrolidina-2-ona |
C5H9NO | |
MFCD00003193 | |
1-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidona, n-metilpirrolidona, 1-metil-2-pirrolidona, metilpirrolidona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
Especificaciones
1-metil-2-pirrolidinona | |
872-50-4 | |
100.0 | |
202.0 °C | |
Auténtico | |
De 1.4690 a 1.4710 | |
1.03 | |
MFCD00003193 | |
1.67 mPa.s (20 °C) | |
0.05 % máx. (K.F.) | |
15, 6190 | |
Solubilidad en agua: 1000 g/l (20 °C). Otras solubilidades: miscible con la mayoría de disolventes orgánicos comunes | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
99 % |
-24.0 °C | |
98.5 | |
1.0300 g/ml | |
91 °C | |
Líquido | |
99% | |
C5H9NO | |
Presión de vapor: 0.7 mbar a 25 °C | |
21, 237 | |
01,696; 02,281; 09,316; 11,346 | |
1-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidona, n-metilpirrolidona, 1-metil-2-pirrolidona, metilpirrolidona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-metilpirrolidina-2-ona | |
13387 | |
99.13 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H: Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede dañar al feto.
Declaración de GHS P: Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-methyl-2-pyrrolidone