Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
11444963 500 g 500 g
11454963 2500 g 2500 g
11464963 10,000 g 10000 g
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11444963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12260.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
La 1-metil-2-pirrolidinona es útil para la funcionalización química de las láminas de grafeno mediante la reducción solvotérmica del óxido de grafeno. También resulta útil para las aplicaciones industriales y farmacéuticas debido a su amplia solvencia y baja volatilidad. Se utiliza como agente de lavado, limpiadores de horno y decapantes. Participa en el proceso de extracción del aceite lubricante y en la purificación del gas sintético.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metil-2-pirrolidinona es útil para la funcionalidad química de las láminas de grafeno mediante la reducción solvotérmica del óxido de grafeno. También resulta útil para las aplicaciones industriales y farmacéuticas debido a su amplia solvencia y baja volatilidad. Se utiliza como agente de lavado, limpiadores de horno y decapantes. Participa en el proceso de extracción del aceite lubricante y en la purificación del gas sintético.
Solubilidad
Miscible con agua, alcoholes inferiores, cetonas, acetato de etilo, aceite de ricino, cloroformo y benceno. Moderadamente miscible con hidrocarburos alifáticos.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.033
Punto de ebullición 204°C
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4705
Beilstein 106420
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methyl-2-pyrrolidone