Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996581
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidin-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4690 to 1.4710
Gravedad específica 1.03
Viscosidad 1.67 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max.
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS