Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
49.60€ - 658.00€
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9NO |
Peso molecular (g/mol) | 99.133 |
Clave InChI | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl |
PubChem CID | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
Nombre IUPAC | 1-metilpirrolidin-2-ona |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10370144
|
Thermo Scientific Acros
390682500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
49.60€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10094963
|
Thermo Scientific Acros
390680010 |
1 L | Frasco de vidrio |
129.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11320856
|
Thermo Scientific Acros
390680025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
266.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11996581
|
Thermo Scientific Acros
390680100 |
10 L | Tambor de plástico |
658.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
872-50-4 | |
99.133 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
C5H9NO | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-metilpirrolidin-2-ona |
Especificaciones
1-Methyl-2-pyrrolidinone | |
872-50-4 | |
202.0°C | |
Auténtico | |
1.4690 to 1.4710 | |
C5H9NO | |
0.05% max. | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-metilpirrolidin-2-ona | |
13387 | |
99.13 | |
Reactivo ACS |
-24.0°C | |
1.0300g/mL | |
91°C | |
Líquido | |
1.03 | |
1.67 mPa.s (20°C) | |
01,696; 02,281; 09,316; 11,346 | |
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
≥99.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede dañar al feto.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
RUO – Research Use Only