Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, anhidro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11350358
1-Metil-2-pirrolidinona, anhidro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350358
4 x 100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11350358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043741.5Y
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1-methyl-2-pyrrolidinone is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility. It is used as stripping agent, oven cleaners and paint strippers. It is involved in the extraction of lube oil process and in the purification of synthetic gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-Pyrrolidinone
Punto de fusión °C to 24°C
Densidad 1.033
Punto de ebullición 204°C
Cantidad 4 x 100 mL
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4705
Beilstein 106420
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR30H765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
Número de loteR13F700 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
Número de loteJ05U793 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2023 Catalog Number043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
Número de loteJ15W789 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/07/2022 Catalog Number043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
Número de loteJ15Y790 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/07/2022 Catalog Number043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methyl-2-pyrrolidone
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Metil-2-pirrolidinona, anhidro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >