Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, grado bio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 4 L
Envase:
Bajo argón
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11365138 1 L Bajo argón 1 litro
11345138 4 L Bajo argón 4 litros
11355138 4 x 4 L Bajo argón 16 litros
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11365138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044063.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Suitable for Biotech applications. Useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. Also, used for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Suitable for Biotech applications.1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
  • Adecuado para aplicaciones de biotecnología
  • Útil para espectrofotometría, cromatografía y detección ICP-MS
  • Se utiliza para la funcionalización química de las láminas de grafeno mediante reducción solvotérmico del óxido de grafeno
  • Gracias a su amplia solvencia y baja volatilidad, también es útil para aplicaciones farmacéuticas y diferentes aplicaciones industriales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Densidad 1.033 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 204°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Amine-like
Envase Bajo argón
Forma física Líquido, envasado bajo argón
Índice de refracción 1.4705
Beilstein 106420
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Grado Bioquímica