Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, grado de biotecnología, ≥ 99,7 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
- A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
- Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
pH | 8.5 to 10 (at 20°C) |
Punto de fusión | -24°C |
Densidad | 1.028g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 204°C |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.095 |
Temperatura de inflamación | 91°C (195.8°F) |
Punto de ignición | 518°F |
Olor | Amine like |
Mostrar más |
Título del producto
1-Metil-2-pirrolidinona, grado de biotecnología, ≥ 99,7 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido