Learn More
Ácido 1-metil-3-indoleacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.85€ - 95.00€
CAS | 1912-48-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
Clave InChI | NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid |
PubChem CID | 254166 |
Nombre IUPAC | ácido 2-(1-metilindol-3-il)acético |
SMILES | CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1912-48-7 | |
189.21 | |
1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid | |
ácido 2-(1-metilindol-3-il)acético |
C11H11NO2 | |
NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N | |
254166 | |
CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O |
Especificaciones
1-Methyl-3-indoleacetic acid | |
97.5 | |
125.0°C to 126.5°C | |
Auténtico | |
C11H11NO2 | |
NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-(1-metilindol-3-il)acético | |
254166 | |
98% |
1912-48-7 | |
100.0 | |
Claro a blanco | |
97.5% min. (HPLC) | |
1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid | |
CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O | |
189.21 | |
189.21 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
No
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- 1-Methyl-3-indoleacetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.