Learn More
Cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, +97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10246532
Cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10246532
250 mg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10246532
Marca: Thermo Scientific Maybridge AW00087CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 519056-67-8
Fórmula molecular C5H4ClF3N2O2S
Peso molecular (g/mol) 248.604
Clave InChI HJFWSNIHZZKYIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-3-trifluoromethyl, chloro 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794561
Nombre IUPAC cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.61
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, +97 %, Thermo Scientific™ >