Learn More
1-Metilciclopenteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423098
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-89-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00001397
Clave InChI ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
Nombre IUPAC 1-metilciclopenteno
SMILES CC1=CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclopentene
Punto de fusión -142°C
Densidad 0.779
Punto de ebullición 73°C to 75°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1900640
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylcyclopentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methylcyclopentene