Learn More
1-Metilciclopenteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433098
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-89-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00001397
Clave InChI ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
Nombre IUPAC 1-metilciclopenteno
SMILES CC1=CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclopentene
Punto de fusión -142°C
Densidad 0.779
Punto de ebullición 73°C to 75°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1900640
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 98%