Learn More
1-Metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-163938 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607482 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10326530 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10078531 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
3 options
Código de producto. 10607482
Marca: Thermo Scientific Acros 126991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-47-7
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005292
Clave InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-metil-1h-imidazol, n-metilimidazol, 1h-imidazol,1-metil, imidazol,1-metil, n-metil imidazol, 1-metil-imidazol, 1-metilimdazol, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
Nombre IUPAC 1-metilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-metilimidazol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2.0 °C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300 g/ml
Punto de ebullición 198.0 °C
Temperatura de inflamación 92 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción De 1.4955 a 1.4975
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 46
Fieser 05,447
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 145 g/l (25 °C). Otras solubilidades: soluble en disolventes orgánicos
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.12
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.