Learn More
1-Metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Methylindole is useful for the determination of association constant for the electron-donor-acceptor complexes with 1-(2,4,6-trinitrophenyl) propan-2-one. It acts as a reactant for the preparation of polycyclic derivatives of indoles, bisindole derivatives and pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues. It is also used as a reactant for the preparation of Positron Emission Tomography (PET) imaging agents of protein kinase C (PKC) and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-metilindol es útil para la determinación de la constante de asociación para los complejos electrón-donante-aceptor con 1-(2,4,6-trinitrofenil)propan-2-ona. Actúa como reactante para la preparación de derivados policíclicos de indoles, derivados de bisondoles y análogos de 2-oxo-1-pirrolidina activos desde el punto de vista farmacéutico. También se utiliza como reactante para la preparación de los agentes de adquisición de imágenes de la tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) de la proteína·cinasa C (PKC) y la glucógeno·sintasa cinasa-3 (GSK-3).
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methylindole |
Densidad | 1.048 |
Punto de ebullición | 237°C to 239°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Stench |
Índice de refracción | 1.6065 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 111026 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |