Learn More
1-Metilpiperidina-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389759
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20845-34-5
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.203
Número MDL MFCD00006494
Clave InChI HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
PubChem CID 89394
Nombre IUPAC (1-metilpiperidina-2-il)metanol
SMILES CN1CCCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine-2-methanol
Densidad 0.984
Punto de ebullición 79°C to 80°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 25 g
Beilstein 103612
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 98%