Learn More
1-Metilpirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450258
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11450258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23799.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
1-Methylpyrrolidine is a methylated pyrollidine and is involved as an essential part of the structure of cefipime. It is also an active component of cigarette smoke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metilpirrolidina es una pirrolidina metilada que forma parte esencial de la estructura de la cefepima. También es un componente activo del humo del cigarrillo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-94-5
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00003173
Clave InChI AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina
SMILES CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidine
Punto de fusión °C to 90°C
Densidad 0.819
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación -18°C (0°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.4247
Cantidad 100 g
Número UN UN3286
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%