Learn More
1-Metilsulfonil-4-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024838
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11430561
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20068.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2976-30-9
Fórmula molecular C7H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 201.196
Número MDL MFCD00047803
Clave InChI XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
Nombre IUPAC 1-metilsulfonil-4-nitrobenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylsulfonyl-4-nitrobenzene
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2
Porcentaje de pureza 97%