Learn More
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
84.65€ - 210.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No |
---|---|
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,5 ml |
Calibrado | No |
Diámetro exterior (métrico) | 4,5 mm |
Dimensiones (L x An) | 150 x 4,5 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16494989
|
Wheaton™
711115 |
Bolsa a granel |
179.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16475009
|
Wheaton™
726129 |
En envase individual |
84.65€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16464999
|
Wheaton™
711117S/10 |
10/paq. |
210.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16474999
|
Wheaton™
711117S/20 |
20/paq. |
199.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For liquid transfer
- Designed to ensure safe sample transfer
Especificaciones
No | |
No | |
150 x 4,5 mm | |
43,5 μl | |
Moldeadas | |
1 ml | |
Sí |
3,5 ml | |
4,5 mm | |
LDPE | |
Sí | |
Pera | |
150 mm |