Learn More
Bromuro de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
11352179 50 g 50 g
11342179 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11352179
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27201.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219.126 g/mol
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un líquido iónico utilizado en una reacción Heck. También se utiliza en la evaluación de los factores responsables de la toxicidad líquida iónica para los organismos acuáticos a través del modelado de relación estructura-propiedad cuantitativo.
Solubilidad
Miscible en agua, metanol y diclorometano. No miscible en acetona, tolueno, acetato de etilo y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85100-77-2
Fórmula molecular C8H15BrN2
Peso molecular (g/mol) 219.126
Número MDL MFCD03427611
Clave InChI KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
PubChem CID 2734236
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; bromuro
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Punto de fusión 65°C to 75°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.12
Porcentaje de pureza 99%