Learn More
Hexafluorofosfato 1-n-butil-3-metilimidazolio, + 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-n-butilo-3-metilimidazolio hexafluorofosfato se utiliza como disolvente en la cromatografía de gases de espacio libre y la cromatografía de contracorriente, como fases móviles y estacionarias. Se utiliza ampliamente en síntesis orgánica, tecnologías de extracción, electoquímica y catálisis organometálica bifásica.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, cloroformo, acetato de etilo. Inmiscible con agua, éter dietílico y hexano.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 1-n-butilo-3-metilimidazolio hexafluorofosfato se utiliza como disolvente en la cromatografía de gases de espacio libre y la cromatografía de contracorriente, como fases móviles y estacionarias. Se utiliza ampliamente en síntesis orgánica, tecnologías de extracción, electoquímica y catálisis organometálica bifásica.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, cloroformo, acetato de etilo. Inmiscible con agua, éter dietílico y hexano.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
Punto de fusión | 8°C to 10°C |
Densidad | 1.365 |
Punto de ebullición | >350°C |
Índice de refracción | 1.4115 |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,1581 |
Información de solubilidad | Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.19 |